Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302989-5G PC302989-1G PC302989-250MG
APOSPC302989-5GEA 635 EUR
APOSPC302989-5G APOSPC302989-1G APOSPC302989-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
Poids moléculaire: 205.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687191
Numéro CAS: 1323966-32-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III