Imprimer
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302987-10G PC302987-5G PC302987-1G
APOSPC302987-10GEA 328 EUR
APOSPC302987-10G APOSPC302987-5G APOSPC302987-1G
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196591
Numéro CAS: 186191-34-4