Imprimer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302985-10G PC302985-5G PC302985-1G
APOSPC302985-10GEA 328 EUR
APOSPC302985-10G APOSPC302985-5G APOSPC302985-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687215
Numéro CAS: 1323966-33-1