Imprimer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302984-10G PC302984-5G PC302984-1G
APOSPC302984-10GEA 328 EUR
APOSPC302984-10G APOSPC302984-5G APOSPC302984-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687180
Numéro CAS: 1323966-27-3