Imprimer
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 429 EUR
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660263
Numéro CAS: 886501-62-8