4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈ClFO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19687184 Numéro CAS: 1323955-64-1 |