Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302974-10G PC302974-5G PC302974-1G
APOSPC302974-10GEA 299 EUR
APOSPC302974-10G APOSPC302974-5G APOSPC302974-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687204
Numéro CAS: 1169870-80-7