Imprimer
4'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC302972-5G PC302972-1G
APOSPC302972-5GEA 188 EUR
APOSPC302972-5G APOSPC302972-1G
4'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone 98%
4'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832259
Numéro CAS: 1017777-45-5