2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₅ClF₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115841 Numéro CAS: 85386-80-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |