Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC302969-1G PC302969-5G
APOSPC302969-1GEA 180 EUR
APOSPC302969-1G APOSPC302969-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Poids moléculaire: 254.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393873
Numéro CAS: 1261570-91-5