Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302964-1G PC302964-5G
APOSPC302964-1GEA 161 EUR
APOSPC302964-1G APOSPC302964-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025379
Numéro CAS: 916420-60-5