Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302963-10G PC302963-5G PC302963-1G
APOSPC302963-10GEA 449 EUR
APOSPC302963-10G APOSPC302963-5G APOSPC302963-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025372
Numéro CAS: 916420-53-6