Imprimer
5-(Trifluorométhoxy)-m-toluidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302962-1G PC302962-5G PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA 231 EUR
APOSPC302962-1G APOSPC302962-5G APOSPC302962-10G
5-(Trifluorométhoxy)-m-toluidine 98%
5-(Trifluorométhoxy)-m-toluidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Point d'ébullition: 73 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025380
Numéro CAS: 86256-63-5