Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302960-10G PC302960-5G PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA 462 EUR
APOSPC302960-10G APOSPC302960-5G APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398587
Numéro CAS: 1261571-92-9
UN: 3261
ADR: 8,II