Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302959-1G PC302959-5G
APOSPC302959-1GEA 282 EUR
APOSPC302959-1G APOSPC302959-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783228
Numéro CAS: 1352999-94-0