3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₄O₃ Point de fusion: 64…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660343 Numéro CAS: 886761-70-2 |