Imprimer
3'-Fluoro-2'-méthylacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302955-10G PC302955-5G PC302955-1G
APOSPC302955-10GEA 328 EUR
APOSPC302955-10G APOSPC302955-5G APOSPC302955-1G
3'-Fluoro-2'-méthylacétophénone 98%
3'-Fluoro-2'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832257
Numéro CAS: 177942-47-1