Imprimer
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302950-10G PC302950-5G PC302950-1G
APOSPC302950-10GEA 405 EUR
APOSPC302950-10G APOSPC302950-5G APOSPC302950-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115868
Numéro CAS: 886497-36-5
UN: 3261
ADR: 8,II