Imprimer
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302944-10G PC302944-5G
APOSPC302944-10GEA 405 EUR
APOSPC302944-10G APOSPC302944-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₇ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832345
Numéro CAS: 1017778-99-2