Imprimer
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302934-10G PC302934-5G PC302934-1G
APOSPC302934-10GEA 328 EUR
APOSPC302934-10G APOSPC302934-5G APOSPC302934-1G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832290
Numéro CAS: 725743-50-0