Imprimer
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302932-10G PC302932-5G PC302932-1G
APOSPC302932-10GEA 328 EUR
APOSPC302932-10G APOSPC302932-5G APOSPC302932-1G
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832283
Numéro CAS: 1017778-01-6