2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-(2-Methoxy-5-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formule:
C₁₀H₉F₃O₂ Poids moléculaire: 218.17 g/mol Point de fusion: 45…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832300 Numéro CAS: 503464-99-1 |