2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule:
C₁₀H₈F₄O₂ Poids moléculaire: 236.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19687200 Numéro CAS: 1323966-46-6 |