Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302921-1G PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA 183 EUR
APOSPC302921-1G APOSPC302921-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687178
Numéro CAS: 1323955-61-8