Imprimer
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302918-10G PC302918-5G
APOSPC302918-10GEA 328 EUR
APOSPC302918-10G APOSPC302918-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₂ClF₇O
Poids moléculaire: 294.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258670
UN: 3265
ADR: 8 II