Imprimer
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302911-1G PC302911-5G PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA 180 EUR
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₃ClF₆O₂
Poids moléculaire: 292.56 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025365
Numéro CAS: 916420-47-8