2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₃ClF₆O Poids moléculaire: 276.56 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025366 Numéro CAS: 916420-48-9 |