Imprimer
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302903-10G PC302903-5G PC302903-1G
APOSPC302903-10GEA 507 EUR
APOSPC302903-10G APOSPC302903-5G APOSPC302903-1G
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258703
Numéro CAS: 189751-13-1