Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302899-10G PC302899-5G PC302899-1G
APOSPC302899-10GEA 888 EUR
APOSPC302899-10G APOSPC302899-5G APOSPC302899-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉ClFNO
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832379
Numéro CAS: 1017779-65-5
UN: 3259
ADR: 8,II