Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Chloro-2,3-difluorophenol
PC302898-10G PC302898-5G PC302898-25G
APOSPC302898-10GEA 294 EUR
APOSPC302898-10G APOSPC302898-5G APOSPC302898-25G
6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₃ClF₂O
Poids moléculaire: 164.54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201050
Numéro CAS: 186590-18-1