Acide (5-méthyl-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₉F₃O₂ Poids moléculaire: 218.18 g/mol Point de fusion: 117…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832298 Numéro CAS: 1017778-27-6 |