5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₆F₃N Poids moléculaire: 185.15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660290 Numéro CAS: 886502-61-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |