Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302894-10G PC302894-5G PC302894-1G
APOSPC302894-10GEA 282 EUR
APOSPC302894-10G APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660291
Numéro CAS: 120985-68-4