Imprimer
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302892-10G PC302892-5G PC302892-1G
APOSPC302892-10GEA 282 EUR
APOSPC302892-10G APOSPC302892-5G APOSPC302892-1G
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
5-Fluoro-2-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409124
Numéro CAS: 704-04-1