Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302888-5G PC302888-10G PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA 557 EUR
APOSPC302888-5G APOSPC302888-10G APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116033
Numéro CAS: 93249-45-7