Imprimer
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-p-anisic acid, Benzoic acid, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302887-5G PC302887-1G
APOSPC302887-5GEA 197 EUR
APOSPC302887-5G APOSPC302887-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Poids moléculaire: 234.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682822
Numéro CAS: 1431329-61-1