Imprimer
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzaldehyde, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302886-5G PC302886-1G
APOSPC302886-5GEA 224 EUR
APOSPC302886-5G APOSPC302886-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 218.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682818
Numéro CAS: 1431329-77-9