Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
PC302880-5G PC302880-1G
APOSPC302880-5GEA 339 EUR
APOSPC302880-5G APOSPC302880-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₆F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201066
Numéro CAS: 1373920-88-7