Imprimer
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302875-5G PC302875-1G
APOSPC302875-5GEA 180 EUR
APOSPC302875-5G APOSPC302875-1G
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258687
Numéro CAS: 1017779-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III