Imprimer
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302872-5G PC302872-1G
APOSPC302872-5GEA 348 EUR
APOSPC302872-5G APOSPC302872-1G
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196590
Numéro CAS: 851263-13-3