Imprimer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302865-1G PC302865-5G
APOSPC302865-1GEA 159 EUR
APOSPC302865-1G APOSPC302865-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₉ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687218
Numéro CAS: 1323966-31-9