Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
PC302860-1G PC302860-5G PC302860-10G
APOSPC302860-1GEA 159 EUR
APOSPC302860-1G APOSPC302860-5G APOSPC302860-10G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₇ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687207
Numéro CAS: 1323966-39-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III