Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302858-1G PC302858-5G
APOSPC302858-1GEA 159 EUR
APOSPC302858-1G APOSPC302858-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393878
Numéro CAS: 1261861-63-5