Imprimer
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302857-1G PC302857-5G
APOSPC302857-1GEA 159 EUR
APOSPC302857-1G APOSPC302857-5G
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687214
Numéro CAS: 1435806-19-1