4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄BrF₄N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519308 Numéro CAS: 1092460-59-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |