Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302853-10G PC302853-5G PC302853-1G
APOSPC302853-10GEA 335 EUR
APOSPC302853-10G APOSPC302853-5G APOSPC302853-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652409
Numéro CAS: 116070-39-4