Imprimer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302852-5G PC302852-1G
APOSPC302852-5GEA 203 EUR
APOSPC302852-5G APOSPC302852-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Poids moléculaire: 238.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025410
Numéro CAS: 916420-92-3
UN: 3265
ADR: 8 III