Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302851-10G PC302851-5G PC302851-1G
APOSPC302851-10GEA 405 EUR
APOSPC302851-10G APOSPC302851-5G APOSPC302851-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185685
Numéro CAS: 447-93-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III