Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302850-5G PC302850-1G PC302850-25G
APOSPC302850-5GEA 84.1 EUR
APOSPC302850-5G APOSPC302850-1G APOSPC302850-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185682
Numéro CAS: 276861-63-3