Imprimer
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302846-1G PC302846-5G
APOSPC302846-1GEA 348 EUR
APOSPC302846-1G APOSPC302846-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formule: C₈H₅F₆NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652460
UN: 3276
ADR: 6.1,III